Learn More
Bohlender™ Raccords de tubes à vis GL BOLA™, PTFE
Résistance chimique universelle et résistance à la pression jusqu’à 10 bars.
Marque: Bohlender™ D517-74
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Raccord de tube droit en PTFE
- Un filetage vissé (filetage NPT ou G)
- Résistance chimique universelle
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Spécification
FDA | |
18,0 mm | |
-20°C | |
GL 32 x 1 po G | |
250°C |
Autoclavable | |
PTFE | |
1 de chaque | |
10 bar |