Learn More
Bohlender™ Lames de turbine en PTFE
Assure une agitation très bonne et douce avec une faible force de cisaillement due aux lames qui sont repliées vers l’arrière.
Marque: Bohlender™ C443-14
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Lames d’agitateur solides entièrement en PTFE
- Avec un jeu de vis de serrage en PTFE / PEEK
- Les lames peuvent être fixées étroitement sur les axes d’agitateur à l’aide des vis de serrage
- La clé polygonale (taille 19) pour l’assemblage facile est incluse
- S’adapte aux axes d’un diamètre de 10 mm
- Dimensions de lame de 150 x 25 x 6 mm
Spécification
Résistance chimique universelle | |
Arbres d’agitateur | |
Vis de serrage, clé à serrage | |
Pâles de turbine | |
PTFE, PEEK |
10 mm | |
Agitation douce | |
-200°C à +250°C | |
150 x 25 x 6 mm (pâle) |