Learn More
DWK Life Sciences Clé en PTFE avec filetage, avec dispositif de retenue en trois parties
Pour une utilisation avec des robinets jetables polis DURAN™.
Marque: DWK Life Sciences 286220801
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bouchons de vannes en PTFE jetables combinés à la vanne jetable polie DURAN™ représentent une alternative sans graisse. Le dispositif de sécurité du robinet en 3 parties est déjà inclus dans la livraison.
- En PTFE avec filetage et dispositif de verrouillage de vanne en 3 parties
- Pour une utilisation avec robinets à voie unique polis DURAN™
- Fonctionnement sans graisse
Spécification
4 mm | |
Non autoclavable | |
25/Bte |
PTFE | |
NS de 18,8 | |
Pour une utilisation avec robinets à voie unique polis DURAN™ |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Clé en PTFE avec filetage, avec dispositif de retenue en trois parties > Alésage 4 mm, NS 18,8
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu