Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt à alésage en T en PTFE / polypropylène
En PTFE avec levier de vanne en polypropylène. Excellente résistance chimique. Comprend des embouts pour tuyaux intégrés.
Marque: BRAND™ 88650
55.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Description
- En PTFE
- Vanne en polypropylène
- Avec embout pour tuyau intégré
Spécification
2 mm | |
3 mm | |
Embout pour tuyau intégré |
PTFE | |
1 | |
Polypropylène |