Learn More
Sartorius Filtres à membrane en PTFE (Polytétrafluoroéthylène)
Filtrez l’air et les gaz, même à de basses pressions différentielles. Les filtres à membrane en PTFE (polytétrafluoroéthylène) Sartorius sont hydrophobes de manière permanente et présentent une faible adsorption et une excellente compatibilité chimique. Faites votre choix parmi quatre granulométries dans une variété de diamètres.
Marque: Sartorius 11842--50------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Filtrez l’air et les gaz, même à de basses pressions différentielles.Les filtres à membrane en PTFE (polytétrafluoroéthylène) Sartorius sont hydrophobes de manière permanente et présentent une faible adsorption et une excellente compatibilité chimique.Faites votre choix parmi quatre granulométries dans une variété de diamètres.
En PTFE pur pour être hydrophobe en permanence- Non mouillées par l’humidité de l’air pour permettre la libre circulation de l’air
- Excellente compatibilité chimique (pH 1 à 14) et faible adsorption (globuline gamma 8 μg/cm²
- Applications de laboratoire :
- L’application principale est la filtration d’air / de gaz, même à de faibles pressions différentielles
- Idéals également pour la filtration des solvants et des acides auxquels les autres types de filtres ne résistent pas
(doivent être préhumidifiés avec de l’éthanol ou du méthanol avant la filtration des milieux aqueux)
- Grande variété de membranes blanches, non stériles sans grilles :
- Tailles de pores de 0,2 μm, 0,45 μm, 1,2 μm et 5,0 μm
- Diamètres : 13, 25, 37, 47, 50, 90 et 100 mm
- Peuvent être stérilisées par autoclavage à 121° ou 134°C ou à l’oxyde d’éthylène
- Conditionnées en vrac dans des boîtes de 100 (boîtes de 25 pour les filtres de 90 ou 100 mm)
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
5 μm | |
Filtration air / gaz | |
100 / boîte | |
50 mm |
0.1bar | |
PTFE | |
250 ml/min (Isopropanol) | |
Hydrophobe | |
100 μm |