Learn More
Fisherbrand™ Flacon à fond rond en PTFE
Tous les produits Fisherbrand ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Raccord manchonné:
19/38
24/40
29/42
Diamètre (métrique) externe:
32 mm
42 mm
52 mm
64 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistance chimique totale
- Haute pureté
- Plage de températures : -200°C à +280°C
- Non contaminantes
- Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
Description | Flacon à fond rond en PTFE Fisherbrand™, 50 ml |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (équipement) | Joints en verre de masse coniques standard |
Raccord manchonné | 29/42 |
Plage de températures (métrique) | –200°C à +280°C |
Diamètre (métrique) externe | 52 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon à fond rond en PTFE >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu