Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur à hélice en PTFE
À utiliser avec les guides d’arbre. Les arbres d’agitateur à ancre en PTFE sont dotés d’un noyau en acier inox.
Marca: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.73
Dettagli aggiuntivi : Poids : 0.24500kg
Descrizione
Les agitateurs à arbre en PTFE ont une conception unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement recouvert de PTFE.- Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
- Faciles à nettoyer
- Absence de contamination croisée
- Incassables.
- Ne raie pas
- À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
- Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
Specifica
60 mm | |
Guide de l’agitateur universel | |
650 mm | |
–200 à +280°C |
9,5 mm | |
Mélange | |
1 unité | |
Agitateur à vis avec axe en PTFE |