Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur à hélice en PTFE
À utiliser avec les guides d’arbre. Les arbres d’agitateur à ancre en PTFE sont dotés d’un noyau en acier inox.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11563252
  • 186.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
Les agitateurs à arbre en PTFE ont une conception unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement recouvert de PTFE.
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
  • Faciles à nettoyer
  • Absence de contamination croisée
  • Incassables.
  • Ne raie pas
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
  • Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
Spécification
Spécification
100 mm
Guide de l’agitateur universel
1000 mm (EX)
–200 à +280°C
1000 g
16 mm
Mélange
1 unité
Agitateur avec arbre en PTFE Hélice à vis et agitateur avec arbre en PTFE extrémité exposée
PTFE