Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE Fisherbrand™ avec anneau de rotation conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01080kg
Code produit. 12651156
  • 10.25€ / 10 pièces
En stock
Description
Offrent une agitation stable.Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation FisherbrandTM conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure.
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
6mm
Blanc
Oui
12mm
Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant
Récipients et cuves / agitateurs chauffants
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Cylindrique, Anneau de rotation