Learn More
Lenz Laborglasintrumente PTFE Stopcock Plugs
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
13.46€ - 55.07€
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10077322
|
Lenz Laborglasintrumente
02171201 |
1,5 mm |
13.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10597190
|
Lenz Laborglasintrumente
02172408 |
8 mm |
55.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PTFE stopcock plugs
- With thread and screwthread retaining device
- For stopcocks
- Straight bore
- Material: PTFE
Spécification
PTFE |