Learn More
Cowie Technology™ Connecteur en T en PTFE
Convient à tout tube rigide ou semi-rigide. Le connecteur en T en PTFE Cowie Technology™ se verrouille rapidement avec un couplage de type à baïonnette.
Marque:  Cowie Technology™ 016.1105.2
Informations supplémentaires : Poids : 0.01500kg
Code produit. 10110192
  • 19.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-11-2023
Description
  • Raccord à baïonnette
  • Pour une utilisation avec des tubulures rigides et semi-rigides comme celles en verre, FEP ou PTFE
Spécification
Spécification
Connecteur en T en PTFE
Autoclavables
PTFE
Tubulure flexible en PTFE, Viton, caoutchouc de silicone ou matériaux similaires
1 de chaque
16 mm
280°C
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
11 mm
51,5 mm
-200°C
33,5 mm