Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai en PTFE
À utiliser à des températures allant des températures cryogéniques à 250°C (480°F). Le portoir pour tubes à essai en PTFE Fisherbrand™ est adapté aux fours et aux thermostats à haute température.
67.70€ - 134.16€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Blanc |
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10241852
|
Fisherbrand™
|
Tubes (13 mm) |
77.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10467742
|
Fisherbrand™
|
Tubes (8 mm) |
67.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10241902
|
Fisherbrand™
|
Tubes (19 mm) |
134.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10659112
|
Fisherbrand™
|
Tubes (30 mm) |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Inerte à pratiquement tous les réactifs chimiques
- Adapté à des stérilisations répétées
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavables | |
PTFE | |
1 de chaque | |
180 x 60mm | |
60 mm | |
60 mm |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Blanc | |
Tubes à essai | |
-200°C à +280°C | |
180 mm | |
5 mm |