Learn More
Bohlender™ Tubulure en PTFE
Une tubulure idéale pour les gaz et les liquides purs et agressifs
50.24€ - 78.12€
Spécification
Type de produit | Tubes |
---|---|
Certifications/Conformité | Conformité FDA |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Liquides et gaz agressifs et purs |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10106030
|
Bohlender™
S1810-62 |
8,0 mm | 2,0 mm |
78.12€
1m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10495441
|
Bohlender™
S1810-64 |
10,0 mm | 1,0 mm |
55.92€
1m |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10567122
|
Bohlender™
S1810-68 |
12,0 mm | 1,0 mm |
50.24€
1m |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +260°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Aspect translucide à blanc laiteux
- Exempt d’agents extractibles
- Innocuité physiologique
- Surface anti-adhésive
- Très bonnes caractéristiques de glissement et de diélectrique
- Ignifuge conformément à la norme UL94V0
- Valeur de l’oxygène supérieure à 95
- Résistant à l’irradiation et aux intempéries
- Peut être stérilisé à l’OEt et en autoclaves
Spécification
Tubes | |
Autoclavable | |
Liquides et gaz agressifs et purs | |
Résistance chimique universelle | |
Translucide à blanc laiteux |
Conformité FDA | |
PTFE | |
-200°C | |
Autoclave, oxyde d’éthylène | |
260°C |