Learn More
Bohlender™ Tubulure en PTFE
Une tubulure idéale pour les gaz et les liquides purs et agressifs
Brand: Bohlender™ S1810-62
Additional Details : Poids : 0.10000kg
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +260°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Aspect translucide à blanc laiteux
- Exempt d’agents extractibles
- Innocuité physiologique
- Surface anti-adhésive
- Très bonnes caractéristiques de glissement et de diélectrique
- Ignifuge conformément à la norme UL94V0
- Valeur de l’oxygène supérieure à 95
- Résistant à l’irradiation et aux intempéries
- Peut être stérilisé à l’OEt et en autoclaves
Specifications
Tubes | |
Autoclavable | |
PTFE | |
Liquides et gaz agressifs et purs | |
Résistance chimique universelle | |
Translucide à blanc laiteux | |
Pression d’éclatement 70 bar |
Conformité FDA | |
8,0 mm | |
2,0 mm | |
-200°C | |
Autoclave, oxyde d’éthylène | |
Rayon de courbure 72 mm | |
260°C |