Learn More
GeneBLAzer™ Kit de dosage PTGDR CHO-K1 DA
Le kit de dosage de DA PTGDR CHO-K1 GeneBLAzer™ contient le récepteur de prostanoïde humain (PTGDR).
Marque: GeneBLAzer™ K1373
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- Symbole de gène(s) : PTGDR
- Numéro d’accès : NM_000953,2
- Identification du gène : 5729
- État de la population : Origine de clones à cellule unique
- Les cellules PTGDR CHO-K1 DA (division arrêtée) GeneBLAzer™ et PTGDR-CRE-bla CHO-K1 contiennent le récepteur de prostanoïdes humains (PTGDR) intégré de façon stable dans la lignée cellulaire CRE-bla CHO-K1 CellSensor™. Les cellules CRE-bla CHO-K1 CellSensor™ (n° de catalogue : K1129) contiennent un gène rapporteur de la bêta-lactamase contrôlé par l’élément de réponse de l’AMP cyclique (CRE). Les cellules de division arrêtées (DA) sont disponibles en deux configurations : un kit de dosage (qui comprend des cellules et un substrat suffisant pour analyser 1 plaque à 384 puits) et un tube de cellules suffisant pour analyser 10 plaques à 384 puits.
- Les cellules DA sont arrêtées par division de manière irréversible en utilisant un traitement à faible dose de Mitomycine C et n’ont aucune toxicité apparente ni aucun changement dans la transduction du signal cellulaire. Les cellules PTGDR CHO-K1 DA et les cellules PTGDR-CRE-bla CHO-K1 sont validées de manière fonctionnelle pour des concentrations de facteur Z’ et EC50 de prostaglandine D2. En outre, les cellules PTGDR-CRE-bla CHO-K1 ont été testées pour des performances de dosage dans des conditions variables, notamment le concentrat de DMSO, le nombre de cellules, le temps de stimulation et le temps de chargement du substrat (données disponibles sur demande). D’autres données de test utilisant d’autres stimuli sont également disponibles.
- Il a été démontré que le récepteur A2A de l’adénosine (PTGDR) assure de nombreuses fonctions dans tout notre corps. Le PTGDR est impliqué dans la régulation de la douleur et de l’inflammation, l’inhibition de l’agrégation plaquettaire, la régulation de la pression artérielle et contribue aux lésions cérébrales ischémiques. Des antagonistes sélectifs de la voie PTGDR sont testés comme adjuvants des médicaments dopaminergiques pour traiter la maladie de Parkinson et la schizophrénie.
Spécification
Stocker dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégel pour une utilisation immédiate. | |
Fluorescent | |
Cellules PTGDR CHO-K1 DA, kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg, solution D, 1 ml, 2 protocoles, certificat d’analyse | |
Cellules à division arrêtée |
Identification 5729 du gène dia.int. | |
GPCR | |
1 plaque |