Learn More
PTPN23 Rabbit, anti-Human, CoraLite 647, Polyclonal, Proteintech
Tous les produits Proteintech ProduitsDescription
The PTPN23 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PTPN23. This antibody recognizes human antigen. The PTPN23 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™647.
Spécification
Spécification
| Antigène | PTPN23 |
| Applications | Immunofluorescence |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Conjugué | CoraLite 647 |
| Symboles de gène(s) | DKFZp564F0923, HD PTP, HDPTP, KIAA1471, PTP TD14, PTPN23 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Quantité | 100 μL |
| Primaire ou secondaire | Primary |
| Identification génétique (Entrez) | 25930 |
| Espèces cibles | Human |
| Afficher plus |