Learn More
Pierre ponce, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Pumice Stone |
Forme physique | Granulé |
Conditionnement | Flacon poly |
Couleur | Gris |
Quantité | 1 kg |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |