Learn More
Labcon™ Plaques PCR PurePlus™ de 0,2 ml, à 96 puits pour thermocycleurs en temps réel
Ces plaques PCR à 96 puits conviennent aux thermocycleurs en temps réel.
Marque: Labcon™ 3967-520-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 0.25850kg
Description
- Blanc opaque
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
Spécification
Non autoclavable | |
Thermocycleur en temps réel | |
0,2 mL | |
Non stérile | |
10/paquet | |
77,7 mm |
Blanc | |
Polypropylène | |
96 | |
100/Carton | |
10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte |