Learn More
Labcon™ PurePlus™ 2 mL, 96-well Deep Well Forensic Plates
These deep well forensic plates have square wells and a conical bottom.
Marque: Labcon™ 3905-520-010-9
Informations supplémentaires : Poids : 11.79340kg
Description
- Plaques DeepWell à 96 puits profonds avec puits carrés et fond conique
- Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Autoclavable | |
Naturel | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
2 mL | |
V | |
PCR | |
Oui | |
-80°C |
Sans couvercle | |
PurePlus™ | |
Oui | |
96 | |
Non stérile | |
Oui | |
10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte | |
RT |