Learn More
Labcon Bouchons à barrettes pour tube PCR à 8 puits PurePlus™
Bouchons à barrettes avec bouchons style bulle pour barrettes à 8 puits
Marque: Labcon 3942-850-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 3.17510kg
Description
- Bouchons à barrettes avec bouchons style bulle pour barrettes à 8 puits
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchon de PCR | |
Non autoclavable | |
Naturel | |
125 bouchons / sachet, 10 sachets / boîte | |
PurePlus™ | |
Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
Oui |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
PCR | |
125 bouchons / sachet | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Non stérile | |
Barrettes de 8 puits |