Learn More
Labcon Plaques à 96 puits DeepWell PurePlus™, avec puits carrés
Plaques à 96 puits DeepWell avec puits carrés
Marque: Labcon 3909-525-000-9
44.78 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21896" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Description
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
10 plaques/sachet ; 10 sachets/boîte | |
Naturel | |
S’adapte aux thermocycleurs les plus appréciés | |
96 | |
Stérile | |
Biologie moléculaire |
Autoclavable | |
PurePlus™ | |
Oui | |
Résine USP classe VI polypropylène | |
2,2 mL | |
V | |
10 plaques / sachet |