Learn More
PURUS™ Doublures pour gants en nylon de type demi-doigts PureTouch
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15727039 Tous les produits Purus Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
20 paires
300 paires
Code produit. 15727039
Marque: PURUS™ GLHFM
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les doublures à conception ergonomique sont fabriquées à 100 % en nylon peu pelucheux, pour offrir confort et protection en cas de port sous des gants en PVC, en latex ou en nitrile.
  • À utiliser sous n’importe quel type de gants d’examen, en latex, nitrile ou PVC
  • Peu pelucheux, composés à 100 % de nylon 15 deniers
  • Robustes et lavables pour une réutilisation
  • Poids de base : 21,5 g/paire ± 10 %
  • Épaisseur : 2 mm ± 10 %
  • Résistivité de surface : 1 x 109 ± 10 % ohms/carré
Informations sur la commande
Disponible en modèle totalité des doigts ou demi-doigts.
Compliance
Fabriquée dans une installation certifiée ISO 9002. Conforme aux normes fédérales et ASTM relatives à la teneur en protéines. AQL 1.5.
Spécification
Coating Material Sans revêtement
Couleur Blanc
Jetable Non
Hand Ambidextres
Matériau Nylon
Dimensions M
Stérilité Non stérile
Type de doigt Demi
À utiliser avec (application) Prévention des allergies et des irritations
Type de manchette de gant Maille
Couleur de l’ourlet Orange
Yarn Weight 21,5 g