Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON™ Gants de laboratoire en nitrile en boite pour les sciences de la vie
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200000297 Tous les produits Halyard Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Conditionnement:
170 pièces
200 pièces
Code produit. 17834881
Marque: HALYARD™ LFS311XS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La gamme PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE comprend cinq gants en nitrile avec trois niveaux de protection. Pour être utilisés dans les laboratoires, les environnements de recherche et les zones propres, l'industrie pharmaceutique, la fabrication d'appareils médicaux, la biotechnologie et la transformation/manipulation de produits alimentaires.
Les gants en nitrile HALYARD™ PUREZERO™ Life Science offrent confort et protection grâce à:
LA PROTECTION DE LA BARRIÈRE
  • Tests et normes complets
  • NQA moyen de l'industrie (1,0)
  • 3 niveaux de protection avec code couleur et épaisseur croissante
  • Testé contre 57 produits chimiques, jusqu'à 14 médicaments de chimiothérapie et le fentanyl
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, pour une protection contre les allergies de type IV
DURABILITÉ
  • Notre usine de fabrication de gants Safeskin (Thaïlande) utilise 92 % d'énergie renouvelable.
  • Les distributeurs sont fabriqués avec 85 % de matériaux recyclés et les étuis avec 100 % de matériaux recyclés.
  • Les gants PUREZERO™ pour les sciences de la vie sont fabriqués dans une usine conforme aux exigences de la norme ISO 14001 : 2015 - Système de gestion de l'environnement.
FIABILITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT
  • Livrés par notre chaîne d'approvisionnement mondiale intégrée verticalement
  • Soutenus par notre expérience de plus de 20 ans dans la fabrication de gants d'examen en nitrile pour le marché industriel
  • Traçabilité des matières premières jusqu'à leur source d'origine
  • Fabriqués dans notre propre usine Safeskin en Thaïlande
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Chemotherapeutic Rated 14 Chemotherapy Drugs
Chlorinated No
Accelerator Free No
Applications Laboratoire
AQL 1
Couleur Vert
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.09 cm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,7 mil
Épaisseur (métrique) 0.12 cm
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle LFS311XS
Séries LFS311
Résistance à la traction 38 MPa (Target)
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm