Learn More
Lauda™ Distillateur d’eau Puridest PD 2 avec fiche CEE7/7
Distillateur d’eau pour une distillation unique, adapté à la fixation sur paillasse
Marque:  Lauda™ L003011
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 7.50000kg
Code produit. 16617505
  • 1370.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2024
Description
  • Retrait du distillat par la sortie du condenseur
  • Consommation d’énergie économique par distillation de l’eau de refroidissement chauffée
  • Évaporateur facilement accessible à des fins de nettoyage
  • Dégazage du CO2 par la sortie du condenseur
  • Dispositif de coupure thermostatique en cas de niveau d’eau insuffisant
  • Contrôle manuel de l’eau de refroidissement par la température de sortie
  • Élément chauffant, évaporateur et condenseur en acier inox
  • Boîtier en tôle d’acier galvanisé, avec revêtement par poudre
  • Caractéristiques techniques :
    • Phase de conductivité 1 : 25°C, 2,3 μS/cm
    • Sortie de production : 2 l/min
    • Puissance max de l’élément chauffant : 2 kW
    • Consommation électrique max. : 2 kW
    • Débit d’eau de refroidissement : 0,33 l/min
    • Pression max. eau de refroidissement : 2 bars
    • Dimensions globales (l x P x H) : 280 x 250 x 490 mm
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Spécification
    Spécification
    230 V
    À 25°C : 2,3 μs/cm