Learn More
Fisherbrand™ Cartouche de préfiltration
Treats, softens, purifies, and conditions tap water.. Fisher Scientific™ Prefiltration Cartridges are used with the Accu500 Ultrapure Water System.
95.75€ - 156.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Accu500 |
---|---|
Hauteur (métrique) | 254 mm |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15489639
|
Fisherbrand™
|
Cartridge, Activated Carbon |
95.75€
12 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15499639
|
Fisherbrand™
|
Cartridge, Anti-scaling Softening |
156.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Anti-Scaling Softener Cartridge treats and conditions hard water
- Activated Carbon Cartridge removes particles, organics and chlorine
Spécification
Accu500 | |
254 mm |