Learn More
Veolia Water Systems™ Cartouche de purification
Kits de filtres et kits de cartouche de purification d’eau généraux fiables, robustes et faciles à utiliser, parfaits pour éliminer les contaminants ioniques afin d’obtenir une qualité d’eau spécifique.
835.00€ - 905.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Élimine les contaminants ioniques pour atteindre la qualité de l’eau spécifiée |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type | Cartouche |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11950457
|
Veolia Water Systems
LC186 |
Pour PURELAB Classic Mk2 |
905.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11970427
|
Veolia Water Systems
LC163 |
Pour PURELAB Option-Q |
835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Kits généraux de cartouche de purification d’eau et filtre
- Cartouche de déionisation option Q
- Cartouche de purification
- Élimine les contaminants ioniques pour atteindre la qualité de l’eau spécifiée
Spécification
Élimine les contaminants ioniques pour atteindre la qualité de l’eau spécifiée | |
1 de chaque | |
Cartouche |