Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif en conditionnement PVC
Les réservoirs de réactif bénéficient d’une conception renouvelée et moderne avec des fonctionnalités améliorées pour rationaliser les procédures de pipetage.
117.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PVC |
Stérilité | Non stérile |
Type | Reagent Reservoir |
À utiliser avec (application) | Reagent Pipetting |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16371076
|
Heathrow Scientific™
120753 |
55 ml |
117.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
- Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
- Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- Certificat de qualité sur demande
- Jetable
Spécification
Transparent | |
Non stérile | |
Reagent Pipetting | |
100/boîte | |
1 bac de fond | |
Alvéolé |
PVC | |
Reagent Reservoir | |
Conditionnement en vrac | |
Non | |
Oui |