Learn More
Rogo Sampaic™ Rack en PVC
Marque: Rogo Sampaic™ BJJ020
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Portoir PVC 3 niveaux• Entièrement démontable
• Compatible tube φ 14 à 55mm
• Capacité 6 à 100 tubes
• Portoir PVC
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (23 mm) | |
12 | |
1 de chaque | |
182 mm | |
90 mm |
2 x 6 | |
PVC | |
Tube de 23 mm de diamètre | |
182 x 68 x 90mm | |
68 mm | |
23 mm |