Learn More
Rogo Sampaic™ Rack en PVC
Marque:  Rogo Sampaic™ BJJ017
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11728522
  • 60.79€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
Portoir PVC 3 niveaux
• Entièrement démontable
• Compatible tube φ 14 à 55mm
• Capacité 6 à 100 tubes
• Portoir PVC
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Tubes (23 mm)
12
1 de chaque
182 mm
65 mm
2 x 6
PVC
Tube de 23 mm de diamètre
182 x 68 x 65mm
68 mm
23 mm