Learn More
Rogo Sampaic™ Rack en PVC
Marque: Rogo Sampaic™ BJJ025
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
Portoir PVC 3 niveaux• Entièrement démontable
• Compatible tube φ 14 à 55mm
• Capacité 6 à 100 tubes
• Portoir PVC
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (32 mm) | |
8 | |
1 de chaque | |
185 mm | |
65 mm |
2 x 4 | |
PVC | |
Tube de 32mm de diamètre | |
185 x 95 x 65mm | |
95 mm | |
32 mm |