Learn More
Rogo Sampaic™ Rack en PVC
Marque: Rogo Sampaic™ BJJ027
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Portoir PVC 3 niveaux• Entièrement démontable
• Compatible tube φ 14 à 55mm
• Capacité 6 à 100 tubes
• Portoir PVC
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (40 mm) | |
6 | |
1 de chaque | |
177 mm | |
40 mm |
2 x 3 | |
PVC | |
Tube au diamètre de 40 mm | |
177 x 120 x 40 mm | |
120 mm | |
40 mm |