Learn More
Buerkle™ Bonde standard en PVC
Bonde standard de laboratoire en PVC avec une bonne résistance chimique contre les acides et les alcalis.
Marque:  Buerkle™ 9763-2227
Informations supplémentaires : Poids : 0.01340kg
Code produit. 17260644
  • 4.69€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Alert:
Attention !Assurez-vous de prendre en compte la “liste de résistance chimique” !
Description
Description
  • PVC, doux, rouge
Spécification
Spécification
22 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Rouge
24 mm