Learn More
Buerkle™ Bonde standard en PVC
Bonde standard de laboratoire en PVC avec une bonne résistance chimique contre les acides et les alcalis.
Marca: Buerkle™ 9763-1621
3.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Dettagli aggiuntivi : Poids : 0.00750kg
Allerta:
Attention !Assurez-vous de prendre en compte la “liste de résistance chimique” !
Descrizione
- PVC, doux, rouge
Specifica
Rouge | |
24 mm | |
21 mm |
Bonde standard | |
16 mm | |
PVC |