Learn More
Buerkle™ Bonde standard en PVC
Bonde standard de laboratoire en PVC avec une bonne résistance chimique contre les acides et les alcalis.
Marque: Buerkle™ 9763-3138
4.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Alert:
Attention !Assurez-vous de prendre en compte la “liste de résistance chimique” !
Description
- PVC, doux, rouge
Spécification
Rouge | |
33 mm | |
38 mm | |
31 mm |