Learn More
Gilson™ Tubulure en PVC pour têtes de pompe MF1 et MF4
Pour une utilisation avec les têtes de pompe MF1 et MF4
Marque: Gilson™ F117953
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- PVC
Spécification
Autoclavables | |
PVC | |
300 cm | |
Pour têtes de pompe MF1 et MF4 | |
1/boîte | |
Faible | |
94°C |
0,38 mm | |
2,2 mm | |
Tubulure d’extension | |
Usage général | |
1,22 ml/min. | |
Transparent |