Learn More
Kautex™ Récipient carré à col large en PVC, transparent, sans bouchon
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
71 mm
87 mm
94 mm
105,5 mm
108 mm
143 mm
187 mm
Remplissez et nettoyez ces récipients en PVC à col large en toute simplicité grâce à la configuration à col spacieux. Fourni sans bouchon.
  • Fait partie de la gamme de récipients de la série 310
  • Bouchon disponible séparément
Capacité (métrique) 300 ml
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) intérieur de col 41 mm
À utiliser avec (application) Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition
Matériau PVC
Nbre par carton 288
Quantité 288/boîte
Type Récipient à col large
Closure Included Non
À utiliser avec (équipement) Bouchon
Hauteur (métrique) 105,5 mm
Forme Carré
Afficher plus Afficher moins