Learn More
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux en PVDF avec embouts cylindriques droits
Ces connecteurs de tuyaux stérilisables doivent être utilisés avec des tuyaux de différentes tailles.
Marque: Buerkle™ 8710-0004
6.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00650kg
Description
- Résistance à une température maximale de 160°C
- Grande résistance aux produits chimiques
- Stérilisable
Spécification
Connecteur de tuyaux | |
3 à 5 mm | |
PVDF | |
10 | |
Stérilisable | |
Transparent |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
Autoclavables | |
Tuyau de 3 à 5 mm | |
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV | |
Droit | |
160°C |