missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PWP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13422347
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13422347 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13422347 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA528233

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A431, H1299, HepG2, mouse liver. Predicted reactivity: Mouse (95%), Rat (95%), Rhesus Monkey (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

PWP2 belongs to the WD repeat PWP2 family. It contains 14 WD repeats. The exact function of PWP2 is not known.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PWP2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.42 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression PWP2
Numéro d’ordre du gène Q15269, Q8BU03
Alias de gène 6530411D08Rik; EHOC-17; periodic tryptophan protein 2 homolog; periodic tryptophan protein 2 homolog; LOW QUALITY PROTEIN: periodic tryptophan protein 2 homolog; Pwp2; PWP2 periodic tryptophan protein homolog; PWP2 periodic tryptophan protein homolog (yeast); PWP2 small subunit processome component; PWP2, small subunit processome component; PWP2, UTPB SSU processome subunit; PWP2H; UTP1; wdp103; WD-repeat protein p103
Symboles de gène(s) PWP2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PWP2. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 110816, 5822
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.