Learn More
GVS PX5™™ Assemblage PAPR
Code produit 18439685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
18439685 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18439685 Fournisseur GVS Code fournisseur 03801EUUK
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le RPB PX5™ est un appareil de protection respiratoire à ventilation assistée (PAPR) compact et polyvalent qui change la façon dont les gens bénéficient d'un air filtré propre dans de nombreux secteurs d'activité. Le forfait comprend PX5™ , support de courroie, courroie FR, débitmètre, batterie, chargeur de batterie et pare-étincelles.
  • Protection contre les infiltrations : Certifié conforme à la norme IP65 en utilisation et à la norme IP67 avec le kit de nettoyage en place.
  • Des surfaces lisses et bien pensées pour faciliter la décontamination.
  • Léger : Le système complet ne pèse que 1,16 kg.
  • Le PX5™ Il répartit stratégiquement son poids grâce à sa fixation verticale et épouse les contours de votre dos.
  • Le PX5™ L'unité peut être facilement retirée de la ceinture grâce au système de verrouillage de fixation.
  • La batterie lithium-ion longue durée dure plus de 12 heures à la vitesse 1 du ventilateur (faible), plus de 9 heures à la vitesse 2 du ventilateur (moyenne) et plus de 8 heures à la vitesse 3 du ventilateur (élevée).
  • La batterie est scellée à l'intérieur de l'appareil afin qu'elle ne se déconnecte pas ou ne se détache pas pendant son fonctionnement.
  • Le filtre HE élimine jusqu'à 99,97 % des particules jusqu'à 0,12 micron.
  • Gamme de cartouches/filtres à gaz : Comprend des cartouches OV/AG/HE et Multi-Gas, ainsi que des filtres A2P, ABE1P, ABEK1P.
  • Sécurité du filtre : La porte du filtre ne peut pas être montée sur l’appareil à moins qu’un filtre ne soit fixé en place.
  • L'interface utilisateur à LED indique le flux d'air, la vitesse du ventilateur et le niveau de la batterie.
  • Alarmes : des alarmes visuelles, sonores et vibratoires avertissent l'utilisateur en cas de faible niveau de batterie, ou lorsque le débit d'air tombe en dessous des exigences minimales en raison d'un filtre à remplacer ou d'un flux d'air obstrué.
Spécification
Couleur Noir
Type de produit Kit de montaje de PAPR
Dimensions Taille unique