Learn More
PYCRL Mouse anti-Human, Clone: OTI3E1, TrueMAB™, Origene
Code produit 17555801
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 μL
Conditionnement:
30µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17555801 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17555801 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA502033S
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Mouse Monoclonal Antibody
PYCRL Monoclonal antibody specifically detects PYCRL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Spécification
Antigène PYCRL
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI3E1
Concentration 0.81 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression PYCR3
Numéro d’ordre du gène Q53H96
Alias de gène 1110058B13Rik; 2700073G24Rik; P5C reductase 3; P5CR 3; PYCR3; Pycrl; pyrroline-5-carboxylate reductase 3; pyrroline-5-carboxylate reductase-like; pyrroline-5-carboxylate reductase-like protein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human PYCRL produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 65263
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b