Learn More
Entonnoir de filtration Pyrex™ en verre Büchner de 60 mm de diamètre
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. L’entonnoir de filtration Büchner en verre Pyrex™ de 60 mm comprend un disque intégré en verre fritté, également conçu en verre Pyrex™. Hautement résistant à la plupart des agents corrosifs, ne nécessite pas de papiers filtres.
Marque: Pyrex 3700/10
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.66000kg
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques.L’entonnoir de filtration Büchner en verre Pyrex™ de 60 mm comprend un disque intégré en verre fritté, également conçu en verre Pyrex™.Hautement résistant à la plupart des agents corrosifs, ne nécessite pas de papiers filtres.
- Gamme complète d’entonnoirs de filtration Büchner avec disques en verre fritté intégrés
- Disque et corps de l’entonnoir fabriqués en verre Pyrex™ résistant aux produits chimiques
- Pour une filtration pratique des solutions ; aucun papier-filtre requis ; très résistants à la plupart des réactifs corrosifs, y compris l’ammoniac et l’acide sulfurique concentré
- Choix de diamètres de disques et de porosités
Spécification
125 ml | |
Verre Pyrex, Verre borosilicaté | |
Pour une filtration facile des solutions | |
Disque en verre fritté de plaque de filtration intégré | |
1,0 à 1,6 μm |
13mm | |
180 mm | |
60mm | |
100mm |