Learn More
Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté Pyrex™
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. La fiole jaugée certifiée classe A en verre borosilicaté Pyrex™ porte des inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume, ainsi qu’un bouchon en polyéthylène. Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et étalonné pour la tolérance requise par la Pharmacopée américaine (USP), et certifié conforme “H”.
Marque: Pyrex 3151/26
217.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21985" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.38600kg
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques.La fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A Pyrex™ est pourvue d’inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume et d’un bouchon en PE.Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664, étalonnée selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP) et certifiée conforme “H”.
- Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- Étalonné selon la tolérance requise par la Pharmacopée américaine (USP), qui est plus stricte que celle définie par les normes ISO / DIN
- Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
- Certifiée conforme “H”
- Fabriqué en verre résistant aux produits chimiques Pyrex™
- Inscriptions en émail blanc
- Bouchon en Pe
Spécification
ISO 1042, DIN 12664, USP, certifié conforme « H » | |
Inscriptions en émail blanc | |
Verre borosilicaté | |
plusmn;1 ml | |
A |
Polyéthylène | |
5 l | |
475 mm | |
Oui | |
34/35 |