Learn More
Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté Pyrex™
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. La fiole jaugée certifiée classe A en verre borosilicaté Pyrex™ porte des inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume, ainsi qu’un bouchon en polyéthylène. Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et étalonné pour la tolérance requise par la Pharmacopée américaine (USP), et certifié conforme H.
- Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- Étalonné selon la tolérance requise par la Pharmacopée américaine (USP), qui est plus stricte que celle définie par les normes ISO / DIN
- Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
- Certifiée conforme “H”
- Fabriqué en verre résistant aux produits chimiques Pyrex™
- Inscriptions en émail blanc
- Bouchon en Pe
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1042, DIN 12664, USP, certifié conforme « H » |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Description | Inscriptions en émail blanc |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| Tolérance | ±0,02 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |
| Taille du bouchon | 7/16 |