Learn More
Flacon Büchner Pyrex™ avec connecteur à vis
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Hauteur (métrique):
105 mm
155 mm
185 mm
230 mm
260 mm
385 mm
Diamètre (métrique) Tube interne:
24 mm (dia. int. du col)
35 mm (dia. int. du col)
45 mm (dia. int. du col)
60 mm (dia. int. du col)
68 mm (dia. int. du col)
Diamètre (métrique) externe:
64 mm
85 mm
105 mm
135 mm
166 mm
220 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
Fabriqué en verre borosilicaté.Le flacon Pyrex™ Büchner avec connecteur fileté possède des parois solides pour les applications de filtration sous vide. Son col usiné peut accueillir un bouchon en caoutchouc perforé.L’embout latéral est doté d’un connecteur fileté en PTFE pour fixer de manière simple et sécurisée une tubulure à vide à alésage de 9 mm.Conforme à la norme ISO 6556
- Conformes à la norme ISO 6556
- Flacons Büchner à construction en paroi épaisse pour les applications de filtration sous vide
- Le bras latéral est doté d’un connecteur à vis en PTFE pour un raccord facile et sûr de la tubulure à vide à alésage de 9 mm
- Avec col usiné pour accueillir un bouchon en caoutchouc percé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 6556, DIN 12476 |
| Diamètre (métrique) Tube interne | 60 mm (dia. int. du col) |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 260 mm |
| Comprend | Connecteur à vis en PTFE |
| Forme du fond | Plat |
| Diamètre (métrique) externe | 166 mm |
Promotions
-
Duran
,
Quickfit
,
Azlon
Jusqu'à 50 % de réduction sur la verrerie DWK
Verrerie de laboratoire haut de gamme, fabriquée avec précision, désormais à des prix imbattables. Offre à durée limitée.Code promotionnel: 24089Expire: 2025-12-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Flacon Büchner Pyrex™ avec connecteur à vis >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu