Learn More
Entonnoir cylindrique Pyrex™ avec disque en verre fritté
Disponible avec des disques en verre fritté de différentes porosités (différents grades) pour la filtration d’une gamme de précipités
28.25€ - 550.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15577720
|
Pyrex
3770/10 |
50 ml | 5 |
550.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15547720
|
Pyrex
3770/04 |
50 ml | 40 à 100 μm |
530.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15567720
|
Pyrex
3770/08 |
50 ml | 4 |
505.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15537720
|
Pyrex
3770/02 |
50 ml | 100 à 160 μm |
530.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15557720
|
Pyrex
3770/06 |
50 ml | 3 |
505.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15527720
|
Pyrex
3760/04 |
130 mL | 2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15517720
|
Pyrex
3760/02 |
130 mL | 1 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11348014
|
Pyrex
3760/06 |
130 mL | 3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Idéal pour la filtration des précipités
- Disques en verre fritté série 3770, 20 mm de diamètre
- Disques en verre fritté série 3760, 30 mm de diamètre