Learn More
Entonnoir cylindrique Pyrex™ avec disque en verre fritté semi-fritté
Idéal pour le filtrage de semi-micro quantités de matériaux
Marque: Quickfit SF4T31
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
Idéal pour le filtrage de semi-micro quantités de matériaux
- Équipé d’un disque fritté en verre borosilicaté
- Convient à une utilisation avec la gamme de récepteurs Quickfit™ MD
Spécification
Entonnoir de filtration semi-micro | |
14/23 | |
10mm | |
3 |
Verre borosilicaté | |
Quickfit™ MD : gamme de récepteurs | |
Disque en verre fritté |