Learn More
Entonnoir Pyrex™ avec disque en verre fritté
En verre borosilicaté Pyrex™. L’entonnoir Pyrex™ avec disque en verre fritté s’utilise pour la filtration des solutions. Résiste à la plupart des agents corrosifs et élimine le besoin de recourir au papier filtre.
Marque:  Pyrex 3730/08
238.39 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Code produit. 12623212
  • 449.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 28-10-2024
Description
En verre borosilicaté Pyrex™.L’entonnoir Pyrex™ avec disque en verre fritté s’utilise pour la filtration des solutions.Résiste à la plupart des agents corrosifs et élimine le besoin de recourir au papier-filtre.
  • Disque fritté en verre borosilicaté Pyrex™
  • Pour la filtration des solutions : - Aucun papier-filtre requis - Résistant à la plupart des réactifs corrosifs, y compris l’ammoniac et l’acide sulfurique concentré
  • Disponibles en plusieurs porosités
Spécification
Spécification
20 ml
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté
Pour la filtration de solutions
Disque en verre fritté
10 à 16 μm
8 mm
130 mm
20 mm
75 mm
Entonnoir de filtration