Learn More
Éprouvettes graduées en verre borosilicaté PYREX™
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme haute offrent une résistance chimique supérieure.
Marque: Pyrex 3280-250
134.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Graduations en émail bleu imprimées pour une meilleure visibilité.Les éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme haute offrent une meilleure résistance chimique.
- Base hexagonale pour une grande stabilité
- La fabrication à usage intensif augmente la résistance mécanique et réduit le risque de bris (baisse des coûts et amélioration de la sécurité de l’utilisateur)
- Le rebord fortement perlé et le bec verseur permettent une distribution facile et propre
- Classe B.
- Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Bouteille graduée | |
Hexagonale | |
plusmn;2 ml | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
250 ml | |
Émail bleu |
Rond | |
Bleu | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
335 mm | |
2 ml |