Learn More
Pyridine, certifiée AR pour analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073467
110.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
142.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
67.37 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21688" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
110-86-1
C5H5N
79.102
11732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzène, pyridine, pyridin allemand, pirydyna polonais, piridina italien, numéro de déchets rcra u196, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI : 16227
pyridine
C1=CC=NC=C1
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
110-86-1
C5H5N
79.102
11732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzène, pyridine, pyridin allemand, pirydyna polonais, piridina italien, numéro de déchets rcra u196, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI : 16227
pyridine
C1=CC=NC=C1
C5H5N, numéro CAS-110-86-1, azabenzène, azine, Caswell n° 717, piridina, piridina italien, piridyna, pirydyna polonais, pyridine, pyridine allemand, numéro de déchets rcra u196, 2,5 L, 115°C, CHEBI:16227, incolore, 79,1 g/mol, JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N, pyridine, -42°C, 11732, 79,102
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 8,5
Point de fusion -42°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 115°C
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 20 mbar à 20°C
Viscosité 0.95 mPaS à 20°C
Poids de la formule 79.1 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.