Learn More
Corning™ Agitateurs numériques pour plateau Pyroceram™, 230 V
Cette unité économique indique précisément les vitesses d’agitation sur un affichage numérique pratique
Marque: Corning™ 6796-610D
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 6.35029kg
Description
Les plaques chauffantes, les agitateurs et les agitateurs chauffants numériques Corning sont fabriqués avec la même durabilité et la même qualité que les plaques Pyroceram™ de Corning connaissent depuis 1964. Tous les modèles comprennent une plaque Pyroceram et une garantie de deux ans.
- L’agitateur chauffant à affichage double indique la température et la vitesse d’agitation sur des écrans numériques distincts pour garantir la précision. Précision à ±2°C et vitesses d’agitation à ±5 % du paramètre de vitesse que vous choisissez
- Les écrans numériques clignotent lorsque la température et la vitesse d’agitation définies sont atteintes
- Indicateurs de sécurité – le bouton d’alimentation et l’indicateur d’avertissement de température avertit l’utilisateur si l’appareil est branché ou s’il est trop chaud au toucher
- Le panneau avant incliné et les grands boutons réduisent les dommages causés par les déversements
- Taille de la plaque supérieure PC-400D/410D/420D : 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pouce)
- Taille de la plaque supérieure PC-600D/610D/620D : 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 pouce)
Spécification
60 à 1 150 tr/min | |
230 V | |
12,2 cm | |
10 in | |
10 in | |
26,9 cm | |
0,4 A | |
PC-610D (marquage CE) |
Pyrocérame | |
70 W | |
40,1 cm | |
25,4 cm | |
25,4 cm | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz | |
5,2 kg |